Learn More
Perfluorohexano Sulfonilo Fluoruro (>80%), TRC
Código de producto. 30136124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136124 5 g 5 g
30133842 2.5 g 2.50 g
30008647 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9992505G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 423-50-7
Fórmula molecular C6F14O2S
Peso molecular (g/mol) 402.11
Sinónimo 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-hexanesulfonyl Fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexane-1-sulfonyl Fluoride, Perfluoro-1-hexanesulfonyl Fluoride, Perfluorohexanesulfonyl Fluoride, Perfluorohexylsulfonyl Fluoride, Tridecafluorohexanesulfonyl Fluoride
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexano-1-sulfonilo fluoruro
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorohexane Sulphonyl Fluoride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6F14O2S/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.9395