Learn More
Ácido perfluorohexadecanoico 50 μg/ml en metanol:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326030 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326030 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15986895MW50
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mL
Concentración 50 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Disolvente o matriz Methanol/Water