Learn More
Perfluoroheptil Yoduro, TRC
Código de producto. 30423214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423214 1 g
30415412 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2863151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335-58-0
Fórmula molecular C7F15I
Peso molecular (g/mol) 495.96
Sinónimo 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Pentadecafluoro-7-iodoheptane, Pentadecafluoro-1-iodoheptane, 1-Iodoperfluoroheptane, Pentadecafluoro-1-iodoheptane, Pentadecafluoroheptyl Iodide, Perfluoro-1-iodoheptane, Perfluoro-n-heptyl Iodide
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-pentadecafluoro-7-iodoheptano
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoroheptyl Iodide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7F15I/c8-1(9,2(10,11)4(14,15)6(18,19)20)3(12,13)5(16,17)7(21,22)23
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.8805