Learn More
Ácido perfluoroheptanoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430013 100 g 100 g
11420013 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430013 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12092.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 375-85-9 | C7HF13O2 | 364.062 g/mol
Perfluoroheptanoic acid is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido perfluoroheptanoico es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en los campos agroquímico, farmacéutico y de colorantes, entre otros.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-85-9
Fórmula molecular C7HF13O2
Peso molecular (g/mol) 364.062
Número MDL MFCD00039604
Clave InChI ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroheptanoic acid, perfluoroenanthic acid, perfluoro-n-heptanoic acid, heptanoic acid, tridecafluoro, tridecafluoro-1-heptanoic acid, heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro, n-perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroenanthic acid, acmc-1agq8
PubChem CID 67818
ChEBI CHEBI:35547
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptanoico
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoroheptanoic acid
Punto de fusión 31°C to 36°C (literature)
Punto de ebullición 89°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 1808210
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.06
Porcentaje de pureza ≥98%