Learn More
Ácido perfluoroheptanoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10043380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10043380 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10043380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 277270100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoroheptanoic acid
Nombre de nota 96%
CAS 375-85-9
Punto de fusión 30.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 175.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7HF13O2
Fórmula lineal CF3(CF2)5COOH
Índice de refracción 1.3045 to 1.3075
Número MDL MFCD00039604
Cantidad 10 g
Beilstein 04, 965
Sinónimo perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroheptanoic acid, perfluoroenanthic acid, perfluoro-n-heptanoic acid, heptanoic acid, tridecafluoro, tridecafluoro-1-heptanoic acid, heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro, n-perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroenanthic acid, acmc-1agq8
Clave InChI ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptanoico
Peso molecular (g/mol) 364.05
PubChem CID 67818
ChEBI CHEBI:35547
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.05
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Perfluoroheptanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.