Learn More
Ácido perfluoroheptanoico 100 μg/ml en metanol/agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328217 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328217 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15986890MW100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cantidad 1 mL
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Metanol/Agua
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.