Learn More
Sal sódica de ácido perfluoroheptanosulfónico, TRC
Código de producto. 30135422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135422 50 mg 50 miligramos
30136690 25 mg 25 miligramos
30007646 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30135422 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP69819650MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21934-50-9
Fórmula molecular C7 F15 O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 472.1
Sinónimo Perfluoroheptane Sulfonic Acid Sodium, 1-Heptanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI), Sodium perfluoroheptanesulfonate, 1-Heptanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI), Sodium perfluoroheptanesulfonate, Perfluoroheptanesulfonate, sodium salt, PFHpS, sodium salt
Nombre IUPAC sodio; 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptano-1-sulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Perfluoroheptanesulfonic acid sodium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7HF15O3S.Na/c8-1(9,2(10,11)4(14,15)6(18,19)20)3(12,13)5(16,17)7(21,22)26(23,24)25;/h(H,23,24,25);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.9226
Porcentaje de pureza >95%