Learn More
Perfluoroheptanos, isómeros mixtos, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353876 100 g 100 g
11343876 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11353876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16979.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335-57-9
Fórmula molecular C7F16
Peso molecular (g/mol) 388.051
Número MDL MFCD00040339
Clave InChI LGUZHRODIJCVOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexadecafluoroheptane, perfluoroheptane, perfluoro-n-heptane, heptane, hexadecafluoro, perfluoroheptanes, unii-i23zvd1p1l, i23zvd1p1l, heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro, perfluoroheptane s, acmc-20akry
PubChem CID 9553
ChEBI CHEBI:38847
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadafluoroheptano
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoroheptanes
Nombre de nota mixed isomers
Densidad 1.72
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Fórmula lineal CF3(CF2)5CF3
Índice de refracción 1.265
Cantidad 100 g
Beilstein 1716335
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.05
Porcentaje de pureza 98%