Learn More
Perfluoroetilsulfofilo, TRC
Código de producto. 30180345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180345 250 mg 250 miligramos
30180311 500 mg 500 miligramos
30179762 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP630540250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64773-40-6
Fórmula molecular C2O2F5SCl
Peso molecular (g/mol) 218.53
Sinónimo 1,1,2,2,2-Pentafluoroethanesulfonyl Chloride, NSC 292207, Pentafluoroethanesulfonyl Chloride, Pentafluoroethylsulfonyl Chloride;
Nombre IUPAC 1,1,2,2,2-pentafluoroetanosulfonilo cloruro
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoroethylsulphonyl Chloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2ClF5O2S/c3-11(9,10)2(7,8)1(4,5)6
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.9228