Learn More
Perfluorododecilo Yoduro, TRC
Código de producto. 30428377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428377 10 mg
30410868 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30428377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35328010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 307-60-8
Fórmula molecular C12 F25 I
Peso molecular (g/mol) 745.993
Sinónimo 1-Iodoperfluorododecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-Pentacosafluoro-12-iodododecane, Pentacosafluoro-1-iodododecane
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-pentacosafluoro-12-iodododecano
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorododecyl Iodide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12F25I/c13-1(14,3(17,18)5(21,22)7(25,26)9(29,30)11(33,34)35)2(15,16)4(19,20)6(23,24)8(27,28)10(31,32)12(36,37)38
Formula Weight (peso de la fórmula) 745.865