Learn More
Ácido perfluorododecanoico 13C2 (1,2-13C2) 50 μg/ml en metanol:agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluorododecanoic Acid (1,2-13C2) |
| CAS | 960315-52-0 |
| Disolvente o matriz | Methanol/Water |
| Fórmula molecular | 13C2 C10 H F23 O2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 13C2-MPFDoA, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Tricosafluorododecanoic-1,2-13C2 acid, Perfluoro-n-[1,2-13C2]dodecanoic acid, Perfluorododecanoic acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorododecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), MPFDoA, Perfluoro-n-[1,2-13C2 ]dodecanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12HF23O2/c13-2(14,1(36)37)3(15,16)4(17,18)5(19,20)6(21,22)7(23,24)8(25,26)9(27,28)10(29,30)11(31,32)12(33,34)35/h(H,36,37)/i1+1,2+1 |
| SMILES | O[13C](=O)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosafluoro(1,2-13C_2)dodecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 616.08372 |
| Mostrar más |