Learn More
Ácido perfluorodecilfosfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluorodecanephosphonic acid |
| CAS | 52299-26-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H2 F21 O3 P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phosphonic acid','P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heneicosafluorodecyl)-, Phosphonic acid','(heneicosafluorodecyl)- (9CI), P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heneicosafluorodecyl)phosphonic acid, (Perfluorodecyl)phosphonic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H2F21O3P/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34/h(H2,32,33,34) |
| SMILES | OP(=O)(O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosafluorodecilfosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 600.06 |
| Mostrar más |