Learn More
Metacrilato de perfluorodeciletilo, TRC
Código de producto. 30137834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137834 1 g 1 g
30134254 500 mg 500 miligramos
17911785 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2865901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2144-54-9
Fórmula molecular C16 H9 F21 O2
Peso molecular (g/mol) 632.208
Sinónimo 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl ester (9CI, ACI), 1-Dodecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro-, methacrylate (8CI), 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluorododecyl 2-methyl-2-propenoate (ACI), Methacrylic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl ester (7CI, 8CI), 2-(Perfluorodecyl)ethyl methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluorododecyl methacrylate, Perfluorodecylethyl methacrylate, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl ester (9CI, ACI) H335, H331, H319, H315, H311, H301, 1-Dodecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro-, methacrylate (8CI), 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluorododecyl 2-methyl-2-propenoate (ACI), Methacrylic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl ester (7CI, 8CI), 2-(Perfluorodecyl)ethyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Henicosafluorododec-1-yl Methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluorododecyl Methacrylate, 2-Methyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl-2-propenoic Acid Ester
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henicosafluorodedecil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorodecylethyl Methacrylate
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H9F21O2/c1-5(2)6(38)39-4-3-7(17,18)8(19,20)9(21,22)10(23,24)11(25,26)12(27,28)13(29,30)14(31,32)15(33,34)16(35,36)37/h1,3-4H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 632.027
Porcentaje de pureza >95%