Learn More
Ácido perfluorodecanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Perfluorodecanoic acid |
| Punto de fusión | 77°C to 82°C |
| Punto de ebullición | 218°C |
| Fórmula lineal | CF3(CF2)8CO2H |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2923 |
| Beilstein | 1810811 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.09 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Safety and Handling
- Perfluorodecanoic acid
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Perfluorodecanoic acid