Learn More
Ácido perfluorodecanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455966 5 g 5 g
11465966 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11455966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22292.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 335-76-2 | C10HF19O2 | 514.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335-76-2
Fórmula molecular C10HF19O2
Peso molecular (g/mol) 514.09
Número MDL MFCD00004175
Clave InChI PCIUEQPBYFRTEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorodecanoic acid, nonadecafluorodecanoic acid, ndfda, pfda, perfluoro-n-decanoic acid, nonadecafluoro-n-decanoic acid, decanoic acid, nonadecafluoro, ccris 4417, decanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro, perfluorocapric acid
PubChem CID 9555
ChEBI CHEBI:35546
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluorodecanoico
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorodecanoic acid
Punto de fusión 77°C to 82°C
Punto de ebullición 218°C
Fórmula lineal CF3(CF2)8CO2H
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 1810811
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.09
Porcentaje de pureza 97%