Learn More
Ácido perfluorodecanoico 13C2 (1,2-13C2) 50 μg/ml en metanol:agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluorodecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2) |
| CAS | 960315-50-8 |
| Disolvente o matriz | Methanol/Water |
| Fórmula molecular | 13C2 C8 H F19 O2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Perfluorodecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluorodecanoic-1,2-13C2 acid (ACI), DTXSID 20894100, Perfluoro-n-[1,2-13C2]-decanoic acid, Decanoic-1,2-13C2 acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10HF19O2/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h(H,30,31)/i1+1,2+1 |
| SMILES | O[13C](=O)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro(1,2-^{13}C_{2})decanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 516.069 |
| Mostrar más |