Learn More
Ácido perfluorodecanosulfónico sódico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326309 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326309 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15986581AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorodecanesulfonic acid sodium salt
CAS 2806-15-7
Nombres de analitos o componentes Perfluorodecanesulfonic acid sodium salt
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 F21 O3 S . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-Decanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heneicosafluoro-, sodium salt (9CI), Sodium perfluorodecanesulfonate, Perfluorodecanesulfonate, sodium salt, PFDS, sodium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C10HF21O3S.Na/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34;/h(H,32,33,34);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC sodio;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosafluorodecano-1-sulfonato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 622.13
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 621.9131 g/mol