Learn More
Ácido perfluorodecanosulfónico (50 ug/ml en metanol), TRC
Código de producto. 30470621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50x1 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470621 50x1 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30470621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT813050X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorodecane sulfonic acid
CAS 335-77-3
Fórmula molecular C10HF21O3S
Cantidad 50x1 mL
Sinónimo 1-Decanesulfonic acid, heneicosafluoro- (6CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heneicosafluoro-1-decanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,1 0-Heneicosafluorodecane-1-sulfonic acid, Perfluorodecanesulfonic acid, PFDS
Fórmula InChI InChI=1S/C10HF21O3S/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34/h(H,32,33,34)
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosafluorodecano-1-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 600.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 599.93
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 μg/mL