Learn More
Ácido perfluorodecanosulfónico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324370 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324370 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15986580AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorodecane sulfonic acid
CAS 335-77-3
Nombres de analitos o componentes Perfluorodecane sulfonic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10HF21O3S
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heneicosafluoro-1-decanesulfonic Acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Henicosafluorodecane-1-sulfonate, PFDS, Heneicosafluoro-1-decanesulfonic Acid;
Fórmula InChI InChI=1S/C10HF21O3S/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34/h(H,32,33,34)
SMILES FC(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(O)=O
Nombre IUPAC Ácido 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosafluorodecano-1-sulfónico
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 600.14
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 599,93 g/mol