Learn More
Perfluorodecalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluorodecalin |
| CAS | 306-94-5 |
| Fórmula molecular | C10F18 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-Octadecafluorodecahydronaphthalene, APF 140, Decalin Perfluoride, FDC, Flutec PP 5, Flutec PP 6, Flutec PP 7, NSC 97066, Octadecafluorodecahydronaphthalene, Octadecafluorodecalin, PP 5, PP 6, Perflunafene, Perfluorodecahydronaphthalene, Perfluorodecalin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10F18/c11-1-2(12,5(17,18)9(25,26)7(21,22)3(1,13)14)6(19,20)10(27,28)8(23,24)4(1,15)16 |
| SMILES | FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadecafluoronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 462.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 461.9713 |