Learn More
Perfluorodecalina, TRC
Código de producto. 30414491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30414491 50 g 50 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30414491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP28624050G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorodecalin
CAS 306-94-5
Fórmula molecular C10F18
Cantidad 50 g
Sinónimo 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-Octadecafluorodecahydronaphthalene, APF 140, Decalin Perfluoride, FDC, Flutec PP 5, Flutec PP 6, Flutec PP 7, NSC 97066, Octadecafluorodecahydronaphthalene, Octadecafluorodecalin, PP 5, PP 6, Perflunafene, Perfluorodecahydronaphthalene, Perfluorodecalin
Fórmula InChI InChI=1S/C10F18/c11-1-2(12,5(17,18)9(25,26)7(21,22)3(1,13)14)6(19,20)10(27,28)8(23,24)4(1,15)16
SMILES FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadecafluoronaftaleno
Peso molecular (g/mol) 462.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.9713