Learn More
Perfluorobutilsulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluorobutane Sulfonamide |
| CAS | 30334-69-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4 H2 F9 N O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Perfluorobutane Sulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-n-butanesulfonamide, Nonafluorobutanesulfonamide, Perfluorobutanesulfonamide, n-Nonafluorobutanesulfonamide, FBSA, FBSA, Perfluorobutane Sulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-n-butanesulfonamide, Nonafluorobutanesulfonamide, Perfluorobutanesulfonamide, n-Nonafluorobutanesulfonamide, PFBSA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H2F9NO2S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H2,14,15,16) |
| SMILES | NS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 299.11 |
| Mostrar más |