Learn More
Ácido perfluorobutilfosfónico, TRC
Código de producto. 30422853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30422853 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30422853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP28759550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorobutylphosphonic Acid
CAS 52299-24-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4H2F9O3P
Cantidad 50 mg
Sinónimo P-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutyl)phosphonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutylphosphonic acid, Nonafluorobutylphosphonic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2F9O3P/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H2,14,15,16)
SMILES OP(=O)(O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutilfosfónico
Peso molecular (g/mol) 300.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.9598
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.