Learn More
Ácido perfluorobutilfosfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluorobutylphosphonic Acid |
| CAS | 52299-24-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4H2F9O3P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | P-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutyl)phosphonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutylphosphonic acid, Nonafluorobutylphosphonic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H2F9O3P/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H2,14,15,16) |
| SMILES | OP(=O)(O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutilfosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 300.02 |
| Mostrar más |