Learn More
Metacrilato de perfluorobutiletilo, TRC
Código de producto. 30012124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012124 1 g 1 g
30003315 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2863481G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1799-84-4
Fórmula molecular C10 H9 F9 O2
Peso molecular (g/mol) 332.17
Sinónimo 2-Perfluorobutylethyl Methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Pefluorohexyl Methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl Methacrylate, FAMAC 4
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoroexil metacrilato
SMILES O=C(OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorobutylethyl Methacrylate
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9F9O2/c1-5(2)6(20)21-4-3-7(11,12)8(13,14)9(15,16)10(17,18)19/h1,3-4H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.05
Porcentaje de pureza >95%