Learn More
Yoduro de perfluorobutilo, TRC
Código de producto. 30413859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413859 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30413859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP28620525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorobutyl Iodide
CAS 423-39-2
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C4F9I
Cantidad 25 g
Sinónimo Perfluoro-n-butyl Iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, 1-Iodoperfluorobutane, 4-Iodoperfluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
Fórmula InChI InChI=1S/C4F9I/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)14
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodobutano
Peso molecular (g/mol) 345.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.8901
Porcentaje de pureza >95