Learn More
Yoduro de perfluorobutilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Perfluorobutyl Iodide |
| CAS | 423-39-2 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C4F9I |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Perfluoro-n-butyl Iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, 1-Iodoperfluorobutane, 4-Iodoperfluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4F9I/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)14 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 345.93 |
| Show More |