Learn More
Yoduro de perfluorobutilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10389050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10389050 25 g Frasco de vidrio 25 g
10075723 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10389050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269950250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 423-39-2 | C4F9I | 345.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 423-39-2
Fórmula molecular C4F9I
Peso molecular (g/mol) 345.92
Número MDL MFCD00001062
Clave InChI PGRFXXCKHGIFSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorobutyl iodide, nonafluoro-1-iodobutane, nonafluorobutyl iodide, perfluorobutyliodide, n-nonafluorobutyl iodide, perfluoro-n-butyl iodide, 1-iodoperfluorobutane, ccris 9008, 1-iodononafluorobutane, butane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodo
PubChem CID 67917
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodobutano
SMILES C(C(C(F)(F)I)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorobutyl iodide
Punto de fusión -88°C
Color Morado
Densidad 2.0100g/mL
Punto de ebullición 64°C to 66°C (973.0 mbar)
Temperatura de inflamación >115°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3(CF2)3I
Índice de refracción 1.3275 to 1.3295
Cantidad 25 g
Gravedad específica 2.01
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.92
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Perfluorobutyl iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.