Learn More
Ácido perfluorobutanosulfónico 13C3 (2,3,4-13C3) sodio 50 μg/mL en Metanol:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319332 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319332 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15986518MW50
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Perfluorobutanesulfonic Acid 13C3 (2,3,4-13C3) Sodium
CAS 2708218-84-0
Disolvente o matriz Methanol/Water
Fórmula molecular 13C3 C F9 O3 S . Na
Cantidad 1 mL
Sinónimo 13C3-PFBSNa, Perfluorobutanesulfonic Acid 13C3 (2,3,4-13C3) Sodium, 1-Butane-2,3,4-13C3-sulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, sodium salt (1:1) (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C4HF9O3S.Na/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)F
Nombre IUPAC sodio;1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro(2,3,4-13C3)butano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 325.059
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.942 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.