Learn More
Perfluoro(tetradecahidrofenantreno), mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413148 25 g 25 g
11423148 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11413148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18898.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Perfluoro(tetradecahydrophenanthrene) is used as a solvent in the preparation of co polymers obtained from emulsion polymerization of 2,3,3,3-tetrafluoroethylene and tetrafluoroethylene (TFE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El perfluoro(tetradecahidrofenantreno) se utiliza como disolvente en la preparación de copolímeros obtenidos de la polimerización por emulsión de 2,3,3,3-tetrafluoroetileno y tetrafluoroetileno (TFE).
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con el litio, los óxidos de sodio/sodio, el potasio y el calcio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 306-91-2
Fórmula molecular C14F24
Peso molecular (g/mol) 624.116
Número MDL MFCD00042596
Clave InChI QKENRHXGDUPTEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorophenanthrene, perfluoroperhydrophenanthrene, flutec pp11, perfluoro perhydrophenanthrene, tetracosafluorotetradecahydrophenanthrene, phenanthrene, tetracosafluorotetradecahydro, phenanthrene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,4b,5,5,6,6,7,7,8,8,8a,9,9,10,10,10a-tetracosafluorotetradecahydro, flutec tm pp11 r, acmc-1clkp, dsstox_cid_27029
PubChem CID 78972
ChEBI CHEBI:39423
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,4b,5,5,6,6,7,7,8,8,8a,9,9,10,10,10a-tetracosafluorofenantreno
SMILES C12(C3(C(C(C(C1(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C3(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro(tetradecahydrophenanthrene)
Nombre de nota mixture of isomers
Punto de fusión -20°C
Densidad 2.03
Punto de ebullición 215°C
Índice de refracción 1.3348
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.12