Learn More
Perfluoro-terc-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490587 5 g 5 g
11480587 1 g 1 g
11400597 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22442.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2378-02-1 | C4HF9O | 236.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2378-02-1
Número MDL MFCD00042092
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-tert-butanol
Punto de fusión -17°C
Densidad 1.693
Punto de ebullición 44°C to 45°C
Temperatura de inflamación None
Olor Characteristic
Fórmula molecular C4HF9O
Fórmula lineal (CF3)3COH
Índice de refracción 1.3 00
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 1841640
Sinónimo perfluoro-tert-butanol, nonafluoro-tert-butanol, perfluoro-tert-butyl alcohol, perfluoro-t-butanol, nonafluoro-tert-butyl alcohol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl, nonafluor-terc.butanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl propan-2-ol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, nonafluor-terc.butanol czech
Clave InChI XZNOAVNRSFURIR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(trifluorometil)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 236.04
PubChem CID 16924
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.04
Porcentaje de pureza 99%