Learn More
Ácido Perfluoro-octiletanoico, TRC
Código de producto. 17973795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973795 250 mg 250 miligramos
17943645 100 mg 100 miligramos
17984955 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17973795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP286258250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27854-31-5
Fórmula molecular C10 H3 F17 O2
Peso molecular (g/mol) 478.1
Sinónimo Decanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecanoic acid, 8:2 FTCA, 8:2 Fluorotelomer carboxylic acid, Perfluoro-octylethanoic acid, 2H,2H-Perfluorodecanoic acid
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ácido heptadecafluorodecanóico
SMILES OC(=O)CC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2H,2H-Perfluorodecanoic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H3F17O2/c11-3(12,1-2(28)29)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1H2,(H,28,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.9862