Learn More
Ácido perfluoro-n-undecanoico 50 μg/ml en metanol/agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322867 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30322867 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15989000MW50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mL
Concentración 50 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Metanol/Agua