Learn More
Perfluoro-n-octano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473338 25 g 25 g
11453338 1 g 1 g
11463338 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11473338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17741.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El perfluorooctano puede usarse en síntesis química.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 307-34-6
Fórmula molecular C8F18
Peso molecular (g/mol) 438.059
Número MDL MFCD00042083
Clave InChI YVBBRRALBYAZBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorooctane, octadecafluorooctane, n-perfluorooctane, octane, octadecafluoro, eftop ef-l 100, unii-6p60zbk0ql, n-perfluoro octane, perfluoro-n-octane, octadecafluoro-n-octane, 6p60zbk0ql
PubChem CID 9387
ChEBI CHEBI:38826
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-octadecafluorooctano
SMILES C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-n-octane
Densidad 1.73
Punto de ebullición 99°C to 100°C
Índice de refracción 1.282
Cantidad 25 g
Beilstein 1717142
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.06
Porcentaje de pureza 98%