Learn More
Perfluoro (metildecahidronaftaleno), téc. 85 %, ca. 1:1 mezcla de 1-isómero y 2-isómero, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317625 100 g 100 g
11307625 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11317625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05862.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51294-16-7
Fórmula molecular C11F20
Peso molecular (g/mol) 512.09
Número MDL MFCD00014326
Clave InChI LWRNQOBXRHWPGE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo perfluoromethyldecalin, perfluoro methyldecalin, flutec pp9, perfluoro 1-methyldecalin, perfluoro-1-methyldecalin, pp 9, perfluoro methyldecalin , tech., naphthalene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8a-heptadecafluorodecahydro-8-trifluoromethyl, heptadecafluorodecahydro-1-trifluoromethyl naphthalene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8a-heptadecafluoro-8-trifluoromethyl naphthalene
PubChem CID 39977
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8a-heptadecafluoro-8-(trifluorometilo)naftaleno
SMILES FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C12F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro(methyldecahydronaphthalene)
Nombre de nota ≈1:1 mixture of 1- and 2-isomers
Punto de fusión -70°C
Densidad 1.972
Punto de ebullición ∼160°C
Índice de refracción 1.317
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.09
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico