Learn More
Perfluoro (metildecahidronaftaleno), téc. 85 %, ca. 1:1 mezcla de 1-isómero y 2-isómero, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307625 25 g 25 g
11317625 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11307625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05862.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51294-16-7
Fórmula molecular C11F20
Peso molecular (g/mol) 512.09
Número MDL MFCD00014326
Clave InChI LWRNQOBXRHWPGE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo perfluoromethyldecalin, perfluoro methyldecalin, flutec pp9, perfluoro 1-methyldecalin, perfluoro-1-methyldecalin, pp 9, perfluoro methyldecalin , tech., naphthalene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8a-heptadecafluorodecahydro-8-trifluoromethyl, heptadecafluorodecahydro-1-trifluoromethyl naphthalene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8a-heptadecafluoro-8-trifluoromethyl naphthalene
PubChem CID 39977
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8a-heptadecafluoro-8-(trifluorometilo)naftaleno
SMILES FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C12F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Perfluoro(methyldecahydronaphthalene)
Nombre de nota ≈1:1 mixture of 1- and 2-isomers
Punto de fusión -70°C
Densidad 1.972
Punto de ebullición ∼160°C
Índice de refracción 1.317
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.09
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.