Learn More
Perfluoro(metilciclohexano), TRC
Código de producto. 30422916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422916 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30422916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9992252.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro(methylcyclohexane)
CAS 355-02-2
Fórmula molecular C7F14
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Cyclohexane','1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-(trifluoromethyl)- (ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-Undecafluoro-6-(trifluoromethyl)cyclohexane (ACI), Cyclohexane','undecafluoro(trifluoromethyl)- (6CI','8CI','9CI), Flutec PC 2, Flutec PP 2, Khladon 350, NSC 4779, Perfluoro(methylcyclohexane), PP 2, Undecafluoro(trifluoromethyl)cyclohexane
Fórmula InChI InChI=1S/C7F14/c8-1(7(19,20)21)2(9,10)4(13,14)6(17,18)5(15,16)3(1,11)12
SMILES FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6(trifluorometil)ciclohexano
Peso molecular (g/mol) 350.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.9776