Learn More
Perfluoro-compuesto FC-72(TM), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113030 250 g Frasco de vidrio 250 g
10103030 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10113030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 123792500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355-42-0
Fórmula molecular C6F14
Peso molecular (g/mol) 340
Número MDL MFCD00000437
Clave InChI ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorohexane, perflexane, tetradecafluorohexane, perfluoro-n-hexane, flutec pp1, hexane, tetradecafluoro, n-tetradecafluorohexane, fluorinert fc72, perfluorohexanes, perflexane usan:inn
PubChem CID 9639
ChEBI CHEBI:39427
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecafluorohexano
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-compound FC-72*
Punto de fusión -4.0°C
Color Incolora
Densidad 1.6800g/mL
Punto de ebullición 51.0°C to 59.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.251
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 7271
Gravedad específica 1.68
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Viscosidad 0.42 mm2/s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 340
Forma física Líquido