Learn More
Perfluoro (butilciclohexano), TRC
Código de producto. 30418664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418664 500 mg 500 miligramos
30413493 1 g -
30415974 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP999370500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374-60-7
Fórmula molecular C10F20
Peso molecular (g/mol) 500.08
Sinónimo 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)-Cyclohexane, undecafluoro(nonafluorobutyl)-Cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-Undecafluoro-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)cyclohexane
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutil)ciclohexano
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro(butylcyclohexane)
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10F20/c11-1(4(16,17)7(22,23)9(26,27)10(28,29)30)2(12,13)5(18,19)8(24,25)6(20,21)3(1,14)15
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.9681