Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de acilación de anhídridos de ácido perfluoroacético (TFAA, PFAA y HFAA)
Código de producto. 11587740 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes estándar:
Anhídrido de ácido heptafluorobutanoico
Anhídrido de ácido pentafluoropropiónico
Anhídrido de ácido trifluoroacético
Cantidad:
25 g
100 g
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
cada uno
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes estándar Cantidad Tamaño de la unidad
11587740 Anhídrido de ácido pentafluoropropiónico 100 g cada uno
11557740 Anhídrido de ácido heptafluorobutanoico 100 g cada uno
11567740 Anhídrido de ácido heptafluorobutanoico 25 g cada uno
11772247 Anhídrido de ácido heptafluorobutanoico 10 x 1 mL paquete de 10
11597740 Anhídrido de ácido pentafluoropropiónico 25 g cada uno
11507750 Anhídrido de ácido pentafluoropropiónico 10 x 1 mL 10 ml
11517800 Anhídrido de ácido trifluoroacético 100 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11587740 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS65191
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Prepare derivados de fluoracilo estables y volátiles para GC/MS con los anhídridos de ácido perfluoroacético (TFAA, PFAA y HFAA) Thermo Scientific™.
Prepare derivados de fluoracilo para técnicas de cromatografía de gases/espectrometría de masa (GC/MS), ionización de llama y detección por captura de electrones con los anhídridos de ácido perfluoroacético (TFAA, PFAA y HFAA) Thermo Scientific™. Estos reactivos reaccionan fácilmente con alcoholes, fenoles y aminas.
  • Se usan para preparar derivados de fluroacilo para GC/MS
  • Producen derivados estables volátiles para las técnicas FID y ECD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con GC/MS
Riesgos Corrosivo
Almacenamiento Temperatura ambiente
Cantidad 100 g
Componentes estándar Anhídrido de ácido pentafluoropropiónico
Concentración estándar Del 98 al 100%
compliance-icons
Nombre del producto
  • PFAA, 100 g pentafluoropropionic Acid Anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.