Learn More
Fluoruro de perfluoro(4-metil-3,6-dioxaoct-7-eno)sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulfonyl Fluoride |
| CAS | 16090-14-5 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C7F14O4S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,1,2,2-Tetrafluoro-2-[1,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)-2-[(trifluorovinyl)oxy]ethoxy]ethanesulfonyl Fluoride, 2-[1-[difluoro[(1,2,2-trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonyl Fluoride, FS 14, Perfluoro-3,6-dioxa-4-methyl-delta7-octylsulfonyl Fluoride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7F14O4S/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23 |
| SMILES | FC(=C(F)OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)F)C(F)(F)F)F |
| Nombre IUPAC | Fluoruro de 1,1,2,2-tetrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2-trifluoroetenoxi)propan-2-il]oxietanosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 446.12 |
| Mostrar más |