Learn More
Ácido perfluoro-4-metoxibutanoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA) |
| CAS | 863090-89-5 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C5 H F9 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Butanoic acid','2,2,3,3,4,4-hexafluoro-4-(trifluoromethoxy)-, 2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-4-(trifluoromethoxy)butanoic acid, Perfluoro-4-methoxybutanoic Acid (PFMOBA)','Perfluoro-5-oxahexanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5HF9O3/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)17-5(12,13)14/h(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4-hexafluoro-4-(trifluorometoxi)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 280.05 |
| Show More |