Learn More
Ácido perfluoro-3-metoxipropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA) |
| CAS | 377-73-1 |
| Fórmula molecular | C4 H F7 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Perfluoro-3-methoxypropanoic Acid, Propionic acid','tetrafluoro-3-(trifluoromethoxy)- (8CI), 2,2,3,3-Tetrafluoro-3-(trifluoromethoxy)propanoic acid, Perfluoro-3-methoxypropanoic acid, PFMOPrA, Perfluoro-4-oxapentanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4HF7O3/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)14-4(9,10)11/h(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3-tetrafluoro-3-(trifluorometoxi)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 230.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.9814 |