Learn More
Ácido perfluoro-3,6-dioxaheptanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA) |
| CAS | 151772-58-6 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C5 H F9 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Acetic acid','difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]- (9CI), 2,2-Difluoro-2-[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetic acid, Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid, Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (NFDHA) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5HF9O4/c6-2(7,1(15)16)17-3(8,9)4(10,11)18-5(12,13)14/h(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)C(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-difluoro-2-[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trifluorometoxi)etoxi]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 296.0447 |
| Mostrar más |