Learn More
Perfluoro(2-n-butiltetrahidrofurano), téc., contiene perfluoro(2-n-propiltetrahidropirano), Thermo Scientific™
Código de producto. 11400611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400611 10 g 10 g
11410611 50 g 50 g
11420611 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11400611 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20098.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es un medio de reacción con capacidad sustancial para solubilizar el oxígeno molecular como en la epoxidación de alto rendimiento de alquenos en presencia de trimetilacetaldehído.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335-36-4
Fórmula molecular C8F16O
Peso molecular (g/mol) 416.06
Número MDL MFCD00014513
Clave InChI FYJQJMIEZVMYSD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo perfluoro-2-butyltetrahydrofuran, perfluoro 2-butyltetrahydrofuran, fluorinert fc-75, perfluoro-compound fc-75, perfluoro butyltetrahydrofuran, heptafluorotetrahydro-2-nonafluorobutyl furan, furan, 2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-nonafluorobutyl, perfluoro-2-n-butyltetrahydrofurane, 2,2,3,3,4,4,5-heptafluoro-5-nonafluorobutyl tetrahydrofuran, 2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-nonafluorobutyl furan
PubChem CID 78976
ChEBI CHEBI:39023
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5-heptafluoro-5-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutilo)oxolano
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)OC(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro(2-n-butyltetrahydrofuran)
Densidad 1.77
Cantidad 10 g
Índice de refracción <1.3005
Notas del porcentaje del ensayo contiene perfluoro(2-n-propiltetrahidropirano)
Punto de ebullición 99°C to 107°C
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.06
Grado Técnico