Learn More
Perfluoro(2-metil-3-pentanona), TRC
Código de producto. 30409455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409455 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30409455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9992351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-2-methyl-3-pentanone
CAS 756-13-8
Fórmula molecular C6 F12 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone, Dodecafluoro-2-methylpentan-3-one, Heptafluoroisopropyl pentafluoroethyl ketone, Khaldon PFK 49, L 18543, Novec 1230, Novec 649, Perfluoro(ethyl isopropyl ketone), Perfluoro-(4-methylpentan-3-one), Perfluoro-2-methyl-3-pentanone
Fórmula InChI InChI=1S/C6F12O/c7-2(4(10,11)12,5(13,14)15)1(19)3(8,9)6(16,17)18
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluorometil)pentan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 316.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.9758