Learn More
Fluoro de (2-metil-3-oxahexanoil) perfluoro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399185 5 g 5 g
11389185 1 g 1 g
11309195 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Código de producto. 11399185 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L16483.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2062-98-8 | C6F12O2 | 332.045 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2062-98-8
Fórmula molecular C6F12O2
Peso molecular (g/mol) 332.045
Número MDL MFCD00054657
Clave InChI BCLQALQSEBVVAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,3,3-tetrafluoro-2-perfluoropropoxy propanoyl fluoride, undecafluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, perfluoro 2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy, hfpo dimer, acmc-1cljd
PubChem CID 102740
Nombre IUPAC floruro de 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoil
SMILES C(=O)(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluoride
Punto de ebullición 54°C to 56°C
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.3
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.06
Porcentaje de pureza 97%