Learn More
Cloruro de perfluoro(2-metil-3-oxahexanoilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) Chloride |
| CAS | 72848-57-8 |
| Fórmula molecular | C6ClF11O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6ClF11O2/c7-1(19)2(8,4(11,12)13)20-6(17,18)3(9,10)5(14,15)16 |
| SMILES | C(=O)(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxi)propanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 348.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.9411 |