Learn More
Perfluoro-2-metil-2-penteno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10083720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10083720 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10083720 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312400010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-2-methyl-2-pentene
Nombre de nota 90%
CAS 1584-03-8
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6200g/mL
Punto de ebullición 53.0°C to 61.0°C
Temperatura de inflamación −12°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6F12
Fórmula lineal C2F5CF=C(CF3)2
Número MDL MFCD00015724
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.62
Sinónimo perfluoro-2-methyl-2-pentene, perfluoro 2-methylpent-2-ene, hexafluoropropene dimer, perfluoro-2-methylpent-2-ene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-2-ene, perfluoro 2-methyl-2-pentene, nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-2-ene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-4-ene, 2-pentene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl-2-pentene
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI FAEGGADNHFKDQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=C(C(C(F)(F)F)(F)F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-(trifluorometil)pent-2-eno
Peso molecular (g/mol) 300.04
PubChem CID 74105
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido