Learn More
Perfluoro (2-metil-2-penteno), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428327 25 g 25 g
11418327 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11428327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18394.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1584-03-8 | C6F12 | 300.047 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1584-03-8
Fórmula molecular C6F12
Peso molecular (g/mol) 300.047
Número MDL MFCD00015724
Clave InChI FAEGGADNHFKDQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluoro-2-methyl-2-pentene, perfluoro 2-methylpent-2-ene, hexafluoropropene dimer, perfluoro-2-methylpent-2-ene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-2-ene, perfluoro 2-methyl-2-pentene, nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-2-ene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-4-ene, 2-pentene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl-2-pentene
PubChem CID 74105
Nombre IUPAC 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-(trifluorometil)pent-2-eno
SMILES C(=C(C(C(F)(F)F)(F)F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro(2-methyl-2-pentene)
Densidad 1.62
Punto de ebullición 48°C to 54°C
Temperatura de inflamación −12°C (10°F)
Índice de refracción ca. 1.3
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.05
Porcentaje de pureza 97%